Learn More
Fisherbrand™ Farbiges Etikettenklebeband, Regenbogenfarben
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Erhältlich auf 14 yd. (13 m) Rollen. Kerngröße: 1 Zoll- Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
- Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
- Für Temperaturen von -23 bis +121 °C (- 10 bis +250 °F)
- Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
- Haften an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
- Sauber und einfach entfernbar
Bestellinformation
Spender separat erhältlich.
Spezifikation
Diverse | |
Farbiges Etikettenklebeband | |
3 blau, 3 rosa, 3 grün, 3 rot, 4 gelb, 3 orange, 5 weiß | |
-10 bis +250 °F | |
14 yd. x 0,5 in. | |
13 m | |
1 in. Beschriftung |
Klebeband | |
Ölbeständig, wasserfest, säurebeständig und hervorragend für die Farbcodierung geeignet | |
24/Packung | |
-23 °C° bis +121 °C° | |
14 yd. (2,01 m) | |
0,5 in. |