Learn More
Fisherbrand™ Beschriftungsband
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Marke:  Fisherbrand™
39.60 CHF gültig bis 2021-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "14804" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.13050kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824585
  • 42.80 CHF / 6 Stück
Auf Lager, versandfertig: 26
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
  • Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
  • Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
  • Für Temperaturen von -23 bis +121 °C (- 10 bis +250 °F)
  • Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
  • Haften an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
  • Sauber und einfach entfernbar
  • Bänder werden ohne Spender geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Farbiges Etikettenklebeband
Wasserfest, öl- und säurebeständig
-10 bis 250 °F
Papier
14 yds. x 0,5 in.
14 yd. (2,01 m)
13 mm
Gelb
13 m
-23 bis 121 °C
6/Packung
Klebeband
0,5 in.
Sonderangebote
  • Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    : 14804
    2021-06-30
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2021 und dem 30.06.2021 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen