Learn More
Fisherbrand™ Beschriftungsband
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.60000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824555
  • 159.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab
02-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
  • Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
  • Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
  • Für Temperaturen von -23 bis +121 °C (- 10 bis +250 °F)
  • Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
  • Haften an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
  • Sauber und einfach entfernbar
  • Bänder werden ohne Spender geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Farbiges Etikettenklebeband
Wasserfest, öl- und säurebeständig
-10 bis 250 °F
Papier
60 yds. x 0,5 in.
60 yd. (2,01 m)
13 mm
Rot
55 m
-23 bis 121 °C
6/Packung
Klebeband
0,5 in.