Learn More
Fisherbrand™ Farbcodierer für Fläschchen mit Innen- und Außengewinde für die Kryolagerung
Zur Probenbestimmung
Marke: Fisherbrand™
14.03 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21749" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.12100kg
Beschreibung
Passend für Verschlusskappen von Kryolagerungsfläschchen mit Außengewinde (10-500-25, -26 und -27) oder Kryolagerungsfläschchen mit Innengewinde (12-567-500, -501, -502).
- Zur farbkodierten Probenidentifikation
- Polystyrol
- Nicht steril
Spezifikation
Grün | |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
Für Fläschchen mit Innengewinde |