Learn More
Fisherbrand™ Klare, geradwandige Rundflasche ohne Verschlusskappen
Catalog Number 11553792
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
480 ml
Ohne Schultern für maximale Speicherkapazität und Sichtbarkeit von Inhalten. Die Fisherbrand™ durchsichtigen geradwandigen Gläser ohne Kappe sind für den Mehrzweckgebrauch vorgesehen.
Die durchsichtigen (Flint) zylindrischen runden Glasbehälter wurden zwecks maximaler Lagerkapazität und guter Sichtbarkeit des Inhalts ohne Schulter entwickelt. Diese Mehrzweckbehälter sind sehr vielseitig einsetzbar. Unsere zylindrischen Behälter sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, von 1 oz bis 32 oz. Sie sind zudem in hohem/schmalem Format in Größen von 8 oz und 16 oz erhältlich.
  • Ohne Schulterbereich für maximale Speicherkapazität
  • Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von 1 bis 32 Unzen.
Fassungsvermögen 473 ml (16 oz.)
Verschlussgröße 89-400 mm
Produkttyp Geradwandige Rundflasche
Kapazität (metrisch) 480 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Menge 12/Karton
Halsausführung 89-400
Closure Included Nein
Öffnung Weit
Form Geradwandiges Gefäß