Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Vierkant-Weithalsflaschen mit weißer Verschlusskappe aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Dichtungseinlage aus PE-Schaum
Catalog Number p-2666601
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 mL
30 mL
60 mL
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
Menge:
12/Karton
24/Karton
48/Cs.
Platzsparend und einfach zu befüllen. Die Fisherbrand™ klaren französischen quadratischen Flaschen mit weißen Polypropylen-Verschlusskappen mit PE-Schaum/PTFE-Dichtungseinlage haben eine weite Öffnung und sind ideal zum Mischen, Einlagern und Probenehmen.
Die durchsichtigen, quadratischen französischen Flaschen aus Glas (Flintglas) sind platzsparend und leicht zu befüllen. Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz. Die quadratische französische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum. Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
Klare, quadratische französische Flaschen
  • Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz.
  • Die quadratische französische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.
Verschlusskappen aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus PE-Schaum/PTFE
  • Gute Schlagfestigkeit und Flexibilität
  • Kann wieder eingeschmolzen werden.
  • Die PTFE-Einlage mit Schaumstoffschicht widersteht bei Raumtemperatur praktisch allen Chemikalien und ist widerstandsfähig für eine dichte Versiegelung und eine niedrige Feuchtigkeitstransferrate.
Fassungsvermögen 0.5 oz., 15 mL
Verschlussauskleidung Teflon
Verschlussmaterial Polypropylene
Verschlussgröße 20-400 mm
Verschlusstyp Screw Cap
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Höhe (metrisch) 62 mm
Produkttyp French Square Bottle
Kapazität (metrisch) 15 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0.5 oz.
Farbe Clear
Innendurchmesser (metrisch) Hals 26 mm
Material Glass
Länge (metrisch) 82 mm
Menge 48/Cs.
Dicke (metrisch) 26 mm
Verschlussfarbe White
Auskleidungsmaterial PE Foam/PTFE
Halsausführung 20-400
Closure Included Yes
Öffnung Wide
Form French Square