Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Vierkant-Weithalsflaschen mit weißer Verschlusskappe aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Dichtungseinlage aus PE-Schaum
Artikelnummer. 11778929 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 mL
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
Verschlussgröße:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
Menge:
12/Karton
24/Karton
48/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 11778929
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Platzsparend und einfach zu befüllen. Die Fisherbrand™ klaren französischen quadratischen Flaschen mit weißen Polypropylen-Verschlusskappen mit PE-Schaum/PTFE-Dichtungseinlage haben eine weite Öffnung und sind ideal zum Mischen, Einlagern und Probenehmen.
Die durchsichtigen, quadratischen französischen Flaschen aus Glas (Flintglas) sind platzsparend und leicht zu befüllen. Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz. Die quadratische französische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum. Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
Klare, quadratische französische Flaschen
  • Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz.
  • Die quadratische französische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.
Verschlusskappen aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus PE-Schaum/PTFE
  • Gute Schlagfestigkeit und Flexibilität
  • Kann wieder eingeschmolzen werden.
  • Die PTFE-Einlage mit Schaumstoffschicht widersteht bei Raumtemperatur praktisch allen Chemikalien und ist widerstandsfähig für eine dichte Versiegelung und eine niedrige Feuchtigkeitstransferrate.
Spezifikation
Fassungsvermögen 0.5 oz., 15 mL
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0.5 oz.
Farbe Clear
Innendurchmesser (metrisch) Hals 26 mm
Material Glass
Länge (metrisch) 82 mm
Menge 48/Packung
Dicke (metrisch) 26 mm
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE Foam/PTFE
Halsausführung 20-400
Closure Included Yes
Öffnung Weit
Form French Square
Höhe (metrisch) 62 mm
Produkttyp Französische Viereck-Flasche
Verschlussauskleidung Teflon
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20-400 mm
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Verschlusstyp Schraubkappe