Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Braunglasfläschchen mit Gewinde, Klasse B
Artikelnummer. 17698235 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3,7 mL
Höhe (metrisch):
45 mm
Außendurchmesser (metrisch):
15 mm
Volumen (angloamerikanisch):
1 dr.
Packungsgröße:
144 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Volumen (angloamerikanisch) Packungsgröße
17698235 3,7 mL 45 mm 15 mm 1 dr. 144 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17698235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.40 CHF
    121.31 CHF / 144 Stück
    Sparen 13.09 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Schwarze Phenolharz-Schraubverschlüsse mit weißen Gummieinsätzen
Fisherbrand™ Class B Bernsteinglas-Gewinde-Fläschchen sind universelle Ampullen, die zum Schutz lichtempfindlicher Materialien entwickelt wurden. Sie bestehen aus Typ-I-Borosilikat-Bernsteinglas, sind autoklavabel und werden mit schwarzen Schraubkappen und weißen Gummifolien geliefert.
Universalfläschchen für lichtempfindliche Materialien
  • Hergestellt aus Typ I, Klasse B Bernstein-Borosilikatglas, das den Anforderungen des Typs I entspricht USP
  • Bernsteinglas schützt lichtempfindliche Inhalte vor Abbau
  • Autoklavierbar für Sterilisationskompatibilität
  • Geliefert mit schwarzen phenolischen Kappen mit Schraubverschluss und weißen Gummiausleichen mit PTFE-Beschichtung
  • Die Kappen sind separat verpackt.
  • Erhältlich in mehreren Aufschiebergrößen mit GPI-Schraubgewindefinishen
Bestellinformation
Die Verschlüsse sind separat verpackt.
Spezifikation
Klassifikation B
Material (Auskleidung) Naturkautschuk
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Borosilikatglas
Vorgeschlitzt No
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Ja
Volumen (metrisch) 3,7 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Allzweckröhrchen und lichtempfindliche Materialien
Volumen (angloamerikanisch) 1 dr.
Gesamtvolumen (metrisch) 3,7 mL
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 144/Pk.
Verschlussgröße 13-425
Marking Spot Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 45 mm
Produkttyp Fläschchen