Learn More
Fisherbrand™ Minireinigungstücher, Mull
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
7 x 14 Zoll
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
Fisherbrand™ Mini-Wischtücher können für Mikroskope, optische Oberflächen, Glaswaren und pH-Elektroden verwendet werden. Jedes Reinigungstuch ist zu einem Viereck mit 4 in. (10.2 cm) zusammengefaltet und misst ausgebreitet etwa 7 x 14 in.
- Zertifiziert 100 % Baumwolle in Reagenzienqualität
- Kein Zerkratzen empfindlicher Oberflächen
- Absorbiert 6 mal sein Gewicht
- Größe: 7 x 14 in., gefaltete auf 4 sq. in.
Bestellinformation
Behälterabmessungen: L x B x H: 4.5 x 4.5 x 8 in. (11 x 11 x 20 cm).
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Musselin-Minitücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 7 in. |
| Länge (metrisch) | 30.4 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 Zoll |
| Breite (metrisch) | 30.4 cm |
| Material | Baumwolle |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 7 x 14 Zoll |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Abwischen von Küvetten und Mikroskopen, zum Reinigen von Kameras und zum Trocknen empfindlicher Glasartikel, Spritzen, Pipetten und pH-Elektroden |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskope, optische Flächen, Glaswaren, pH-Elektroden |
| Mehr anzeigen |