Learn More
Fisherbrand™ Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
250 ml
Verschlussgröße:
33 bis 400 mm
45 bis 400 mm
Unit Size:
12 Stück
Description
Ideale für die Lagerung lichtempfindlicher trockener Pulver. Die Fisherbrand™ bernsteinfarbenen Boston-Weithals Apothekerflaschen mit Reinheitszertifikat bestehen aus braunem Natronglas.
- Weite Öffnung, Braunglas
- Nach EPA-Richtlinien von halbflüchtigen Stoffe, Pestiziden, PCBs und Metallen gereinigt
- Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
Certifications
Jede Charge ist mit einem Analysenzertifikat versehen.
Specifications
Specifications
| Fassungsvermögen | 2,02 oz., 60 ml |
| Kapazität (metrisch) | 60 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,02 oz. |
| Reinigung | EPA-Richtlinien |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | Kalknatronglas |
| Länge (metrisch) | 39mm |
| Menge | 24/Packung |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | PTFE |
| Show More |