Learn More
Fisherbrand™ Serologische Einweg-Pipetten aus Borosilikatglas mit normaler Spitze, Standardlänge
Artikelnummer. p-3102145
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
Graduierungen:
0,01 mL
Negative Graduierungen:
0,2 ml
Farbe:
Gelb
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 13267499
Marke: Fisherbrand™ 7212011100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Pipetten mit normaler Spitze verfügen über lange, schlanke, konische Spitzen, um das Pipettieren zu beschleunigen.
Die chemisch inerten Pipetten weisen sowohl negative Graduierungen als auch bidirektionale Skalen auf.
  • Blaue Markierungen sind gut lesbar
  • Die Verpackung erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in kleinen, mittleren oder großen Mengen
  • Einzeln verpackte Pipetten sind in leicht aufreißbaren transparenten Kunststoff-/Papierverpackungen zur einfachen Identifizierung erhältlich und werden in praktischen Regalbehältern/Spendern überpackt; ideal für kleine Volumen, die Sterilität erfordern
  • Multipack mit wiederverschließbarer Klappe für größere Volumina ermöglicht einfachen Zugriff auf mehrere Pipetten gleichzeitig, ohne ungenutzte Pipetten zu kontaminieren
  • Die Außenverpackung ist recycelbar
Bestellinformation
Großpackung.
Compliance
Modelle mit normaler Spitze haben ASTM™ E 714-konforme Volumentoleranzen. Kalibriert für 'Abgabe/Ausblasung', farbcodierte Verpackung aller Pipetten (außer Großpackungen) für Größenidentifizierung mittels ISO™-Standardfarben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität USP Typ I, ASTM E438
Material Borosilikatglas
Sterilität Unsteril
Skala Ja
Graduierungen 0,01 mL
Negative Graduierungen 0,2 ml
Spitzenform Normal
Toleranz ±0.03 ml
Verpackungsart Großpackung
Volumen (angloamerikanisch) 0,03 oz.
Farbe Gelb
Volumen (metrisch) 1 ml
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja