Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser
Die Genauigkeit des Hydrometers entspricht oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Die Genauigkeit des Hydrometers entspricht oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen.
- ASTM API 260mm ASTM Number: 104H 0.001 0.750 to 0.800 60°F Plain Form Hydrometer
- W/3-pt certification
Spezifikation
Hydrometer | |
3-point Certification, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | |
0.750 to 0.800 ASTM 104H-62 | |
60°F |
104H | |
Petroleum products | |
260 mL |