Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser
Artikelnummer. 11809290 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
ASTM-Nummer:
103H
104H
105H
106H
107H
82H
83H
84H
85H
86H
87H
88H
Zertifizierung/Konformität:
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1
3-Punkte-Cert, ASTM E100-14 T1
Bereich der relativen Dichte:
0,650 bis 0,700 ASTM 82H-62
0,700 bis 0,750 ASTM 103H-62
0,700 bis 0,750 ASTM 83H-62
0,750 bis 0,800 ASTM 104H-62
0,750 bis 0,800 ASTM 84H-62
0,800 bis 0,850 ASTM 105H-62
0,800 bis 0,850 ASTM 85H-62
0,850 bis 0,900 ASTM 106H-62
0,850 bis 0,900 ASTM 86H-62
0,900 bis 0,950 ASTM 87H-62
0,950 bis 1,00 ASTM 88H-62
Volumen (metrisch):
260 ml
275 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. ASTM-Nummer Zertifizierung/Konformität Bereich der relativen Dichte Volumen (metrisch) unitSize
11809290 107H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1 0,850 bis 0,900 ASTM 106H-62 260 ml 1 Stück
11737834 82H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1 0,650 bis 0,700 ASTM 82H-62 275 ml 1 Stück
11889280 105H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1 0,800 bis 0,850 ASTM 105H-62 260 ml 1 Stück
11747834 83H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1 0,700 bis 0,750 ASTM 83H-62 275 ml 1 Stück
11809270 103H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1 0,700 bis 0,750 ASTM 103H-62 260 ml 1 Stück
11899280 106H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1 0,850 bis 0,900 ASTM 106H-62 260 ml 1 Stück
11757834 84H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1 0,750 bis 0,800 ASTM 84H-62 275 ml 1 Stück
11777834 86H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1 0,850 bis 0,900 ASTM 86H-62 275 ml 1 Stück
11797834 88H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1 0,950 bis 1,00 ASTM 88H-62 275 ml 1 Stück
11787834 87H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1 0,900 bis 0,950 ASTM 87H-62 275 ml 1 Stück
11767834 85H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1 0,800 bis 0,850 ASTM 85H-62 275 ml -
11819270 104H 3-Punkte-Cert, ASTM E100-14 T1 0,750 bis 0,800 ASTM 104H-62 260 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11809290
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Die Genauigkeit des Hydrometers entspricht oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen.
  • Verwenden Sie den Zylinder 08-530K
  • Temperatur zur Standardisierung: 60 °F
Bestellinformation
Ein Kalibrierungszertifikat ist erhältlich; bei der Bestellung einfach den Buchstaben C an das Ende der Katalognummer anhängen.
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Hydrometer
ASTM-Nummer 107H
Schritten 0.001
Zertifizierung/Konformität 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1
Länge (metrisch) 260 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquids heavier than Water
Bereich der relativen Dichte 0,850 bis 0,900 ASTM 106H-62
Volumen (metrisch) 260 ml
Temperature of Standardization 60 °F