Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser
Artikelnummer. 11809270 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
ASTM-Nummer:
103H
104H
105H
106H
107H
82H
83H
84H
85H
86H
87H
88H
Zertifizierung/Konformität:
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1
3-Punkte-Cert, ASTM E100-14 T1
Bereich der relativen Dichte:
0,650 bis 0,700 ASTM 82H-62
0,700 bis 0,750 ASTM 103H-62
0,700 bis 0,750 ASTM 83H-62
0,750 bis 0,800 ASTM 104H-62
0,750 bis 0,800 ASTM 84H-62
0,800 bis 0,850 ASTM 105H-62
0,800 bis 0,850 ASTM 85H-62
0,850 bis 0,900 ASTM 106H-62
0,850 bis 0,900 ASTM 86H-62
0,900 bis 0,950 ASTM 87H-62
0,950 bis 1,00 ASTM 88H-62
Volumen (metrisch):
260 ml
275 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11809270
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Genauigkeit des Hydrometers entspricht oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen.
  • Verwenden Sie den Zylinder 08-530K
  • Temperatur zur Standardisierung: 60 °F
Bestellinformation
Ein Kalibrierungszertifikat ist erhältlich; bei der Bestellung einfach den Buchstaben C an das Ende der Katalognummer anhängen.
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ASTM-Nummer 103H
Schritten 0.001
Zertifizierung/Konformität 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1
Länge (metrisch) 260 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
Bereich der relativen Dichte 0,700 bis 0,750 ASTM 103H-62
Volumen (metrisch) 260 ml
Temperature of Standardization 60 °F