Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser
Die Genauigkeit des Hydrometers entspricht oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Die Genauigkeit des Hydrometers entspricht oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen.
- Use Cylinder 08-530K
- Temperature of standardization: 60°F
Spezifikation
87H | |
3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | |
Soda Lime Glass | |
0.900 to 0.950 ASTM 87H-62 | |
60°F |
0.0005 | |
330 mm | |
Liquids heavier than Water | |
275 mL |