Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser
Die Genauigkeit des Hydrometers entspricht oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen.
Marke:  Fisherbrand™ 116034BC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11747834
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Genauigkeit des Hydrometers entspricht oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen.
  • Verwenden Sie den Zylinder 08-530K
  • Temperatur zur Standardisierung: 60 °F
Bestellinformation
Ein Kalibrierungszertifikat ist erhältlich; bei der Bestellung einfach den Buchstaben C an das Ende der Katalognummer anhängen.
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
83H
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1
Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
275 mL
0.0005
330 mm
0.700 to 0.750 ASTM 83H-62
60 °F
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser > ASTM No.: 83H; 275mL liquid-volume; With 3-pt certification