Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ 275 ml-Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen.
Marke:  Fisherbrand™ 116037FC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11797844
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen.
  • Temperature of standardization: 60°F
  • Division: 0.0005
  • Length: 330mm
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
116H
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1
Kalknatronglas
1.25 to 1.30 ASTM 116H-62
60 °F
0.0005
330 mm
Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
275 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ ASTM™ 275 ml-Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser > ASTM No.: 116H; 275mL liquid volume; With 3-pt certification