Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ 275 ml-Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
Artikelnummer. 11787844 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
ASTM-Nummer:
115H
116H
117H
118H
89H
90H
Zertifizierung/Konformität:
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1
Bereich der relativen Dichte:
1,00 bis 1,05 ASTM 89H-62
1,05 bis 1,10 ASTM 90H-62
1,20 bis 1,25 ASTM 115H-62
1,25 bis 1,30 ASTM 116H-62
1,30 bis 1,35 ASTM 117H-62
1,35 bis 1,40 ASTM 118H-62
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11787844
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen.
  • Temperatur zur Standardisierung: 60 °F
  • Division: 0,0005
  • Länge: 330mm
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ASTM-Nummer 115H
Schritten 0.0005
Zertifizierung/Konformität 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1
Länge (metrisch) 330 mm
Material Kalknatronglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquids heavier than Water
Bereich der relativen Dichte 1,20 bis 1,25 ASTM 115H-62
Volumen (metrisch) 275 mL
Temperature of Standardization 60 °F