Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ 275 ml-Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
ASTM-Nummer:
115H
116H
117H
118H
89H
90H
Zertifizierung/Konformität:
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1
Bereich der relativen Dichte:
1,00 bis 1,05 ASTM 89H-62
1,05 bis 1,10 ASTM 90H-62
1,20 bis 1,25 ASTM 115H-62
1,25 bis 1,30 ASTM 116H-62
1,30 bis 1,35 ASTM 117H-62
1,35 bis 1,40 ASTM 118H-62
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen.
- Temperature of standardization: 60°F
- Division: 0.0005
- Length: 330mm
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen.
Spezifikation
Spezifikation
| ASTM-Nummer | 90H |
| Schritten | 0.0005 |
| Zertifizierung/Konformität | 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 |
| Länge (metrisch) | 330 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser |
| Bereich der relativen Dichte | 1,05 bis 1,10 ASTM 90H-62 |
| Volumen (metrisch) | 275 mL |
| Temperature of Standardization | 60 °F |