Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ 275 ml-Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen.
Marke: Fisherbrand™ 116034HC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen.
- Temperature of standardization: 60°F
- Division: 0.0005
- Length: 330mm
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen.
Spezifikation
89H | |
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 | |
Kalknatronglas | |
1.00 to 1.05 ASTM 89H-62 | |
60 °F |
0.0005 | |
330 mm | |
Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser | |
275 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ ASTM™ 275 ml-Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser > ASTM No.: 89H; 275mL liquid volume; With 3-pt certification
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur