Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, 260 ml Flüssigkeitsvolumen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
ASTM-Nummer:
125H
126H
127H
128H
129H
130H
131H
132H
Zertifizierung/Konformität:
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1
Bereich der relativen Dichte:
1,00 bis 1,05 ASTM 125H-62
1,05 bis 1,10 ASTM 126H-62
1,10 bis 1,15 ASTM 127H-62
1,15 bis 1,20 ASTM 128H-62
1,20 bis 1,25 ASTM 129H-62
1,30 bis 1,35 ASTM 131H-62
1,35 bis 1,40 ASTM 132H-62
1.25 bis 1,30 ASTM 130H-62
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperature of standardization: 60°F
- Division: 0.001
- Length: 260mm
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen.
Spezifikation
Spezifikation
| ASTM-Nummer | 131H |
| Schritten | 0.001 |
| Zertifizierung/Konformität | 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 |
| Länge (metrisch) | 260 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser |
| Bereich der relativen Dichte | 1,30 bis 1,35 ASTM 131H-62 |
| Volumen (metrisch) | 260 mL |
| Temperature of Standardization | 60 °F |