Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, 260 ml Flüssigkeitsvolumen
Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen.
Marke:  Fisherbrand™ 116038FC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11747255
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperatur zur Standardisierung: 60 °F
  • Division: 0,001
  • Länge: 260mm
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
130H
3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1
Kalknatronglas
1.25 to 1.30 ASTM 130H-62
60 °F
0.001
260 mm
Liquids heavier than Water
260 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, 260 ml Flüssigkeitsvolumen > ASTM No.: 130H; 260mL liquid volume; With 3-pt certification