Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, 260 ml Flüssigkeitsvolumen
Artikelnummer. 11737255 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
ASTM-Nummer:
125H
126H
127H
128H
129H
130H
131H
132H
Zertifizierung/Konformität:
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E100-14 T1
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1
Bereich der relativen Dichte:
1,00 bis 1,05 ASTM 125H-62
1,05 bis 1,10 ASTM 126H-62
1,10 bis 1,15 ASTM 127H-62
1,15 bis 1,20 ASTM 128H-62
1,20 bis 1,25 ASTM 129H-62
1,30 bis 1,35 ASTM 131H-62
1,35 bis 1,40 ASTM 132H-62
1.25 bis 1,30 ASTM 130H-62
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11737255
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen.
  • Temperature of standardization: 60°F
  • Division: 0.001
  • Length: 260mm
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ASTM-Nummer 129H
Schritten 0.001
Zertifizierung/Konformität 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1
Länge (metrisch) 260 mm
Material Kalknatronglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
Bereich der relativen Dichte 1,20 bis 1,25 ASTM 129H-62
Volumen (metrisch) 260 mL
Temperature of Standardization 60 °F