Learn More
Fisherbrand™ Animal Ear-Punch
Fisherbrand Ohrlochstanzen werden zum Stanzen von Löchern in das Ohr eines Tieres für Kennzeichnungszwecke verwendet.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01260kg
Beschreibung
Fisherbrand Ohrlochstanzen werden zum Stanzen von Löchern in das Ohr eines Tieres für Kennzeichnungszwecke verwendet.
Fisherbrand™ Animal Ear-Punch. Diese Instrumente sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Stanzen im Daumen-, Zangen- oder Scherenstil. Sowohl die Stanzen im Zangen- als auch Scherenstil verfügen über einen längeren Griff für besseren Halt und bessere Handhabung.Ohrlochstanze
- Für die Verwendung mit Ohrmarken für Tiere
- Daumentyp zum Stanzen von Löchern in dünne Teile des Tierohrs
- Zangentyp: Bietet einen längeren Griff zum Greifen und Stanzen in das Tierohr
- Hergestellt aus korrosionsbeständigem Edelstahl ASTM (899-94) der Serie 400
- Verfügbarer Ohrlochstanzen: Daumen-, Zangen- oder Scherenstanze
- Kompatibel mit Gamma-/ETO-/autoklavierbaren Sterilisationsmethoden
- Elektronisch passiviert für Korrosionsbeständigkeit
Spezifikation
Kennzeichnung von Tieren | |
Ohrlochstanze | |
2-mm-Stanzloch |