Learn More
Fisherbrand™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage
Catalog Number p-2664037
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Menge:
12/Cs.
24/Karton
Dank der breiten Öffnung optimal als Allzweckflaschen für Feststoffe geeignet. Fisherbrand™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen und PE-Dichtungseinlage sind klassische Vitaminflaschen und werden häufig in der Pharmazie, Chemie und Umwelttechnik eingesetzt. Das Braunglas filtert UV-Strahlung und schützt damit lichtempfindliche Feststoffe.
Amber Glass Wide Mouth Packer Bottles feature a wide opening for making them the ideal general purpose bottle for solids. The amber color filters out ultraviolet wavelengths, making amber packers ideal for light sensitive solids. Amber packers are the classic vitamin bottles and are often used in pharmaceutical packaging. These packer bottles are also often used in chemical and environmental applications.
  • Angebrachte Kappen aus Polypropylen (PP) mit F217 (PE-Schaum) und PTFE-Auskleidung sind eine ökonomische Alternative zu Thermoset und phenolischen Kappen mit PTFE-Auskleidung
  • F217-Auskleidungen bestehen aus 3 Schichten: einem Schaumkern mit niedriger Dichte, der von zwei Schichten Polyethylen (LDPE) eng umschlossen ist
  • PTFE/F217-Auskleidungen sind sehr belastbar und besitzen eine starke Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit. Sie helfen dabei, die Inhalte von Flaschen oder Gläsern frei von Gerüchen oder Geschmacksstörungen zu halten
Fassungsvermögen 30 ml (1 oz.)
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylene
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28-400
Verschlusstyp Schraube
Durchmesser (metrisch) 36 mm
Dispensierung durch den Verschluss Yes
Produkttyp Weithalspackflasche
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Material Glas
Verpackung 24/Cs.
Menge 24/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE Foam/PTFE
Halsausführung 28-400
Zertifizierung/Konformität USP Type III
Closure Included Yes
Öffnung Weit
Form Rund