Learn More
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompensierte Zwei-Zellen-Leitfähigkeitssonden
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompensierte Zwei-Zellen-Leitfähigkeitssonden – quecksilberfrei, k= 10cm -1, 1 bis 20 mS/cm, mit 8-poligem Anschluss
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompensierte Zwei-Zellen-Leitfähigkeitssonden – quecksilberfrei, k= 10cm -1, 1 bis 20 mS/cm, mit 8-poligem Anschluss
Beschreibung
Für den Einsatz mit Accumet™ Excel (XL) Tischmessgeräten
- Tauchküvette
- Einsatz im Standard-Elektrodenhalter: einzigartige kompakte Größe wie bei einer typischen pH-Elektrode
- Eingebaute Temperatursensoren liefern temperaturkompensierte Messwerte
- Epoxidschaft
Spezifikation
10 | |
Leitfähigkeitssonde | |
8 Pin | |
1 bis 200 mS/cm |
Temperaturkompensiert | |
Leitfähigkeit | |
Epoxidschaft |