Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Absorptionsmikroküvetten aus Quarzglas mit Deckel aus PTFE
Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
Brand: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Includes: PTFE-Deckel
Description
Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
- Alle Zellen haben eine Breite von 12.5 mm
- Rechteckige Zellen mit 10 mm Pfadlänge
- Verringerter Reagenzienbedarf durch Mikrozellen
- Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
Specifications
Mikroabsorptionszelle | |
Quarz | |
2 mm | |
2/Packung, 8 Packungen/Karton | |
200 bis 2.500 nm | |
Standard-Zellhalter für Spektralphotometer | |
Für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot |
500 μl | |
PTFE | |
2 klare Fenster | |
10 mm | |
45 mm | |
12,5 mm | |
Rechteckig |