Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-PCR-Platten, Tall-Chimney
Artikelnummer. 15265143 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 15265143
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompatibel mit allen führenden Thermocyclern und MegaBACE™ Kapillar-Sequenziergeräten †
  • Reines Polypropylen
  • Proben sind aufgrund des durchsichtigen Bodens der Wells sichtbar
  • Hochstabiles Plattenoberteil
  • Versiegelbar mit Klebefolie, Heißversiegelung und Deckelstreifen
  • Maximales Volumen von 340 μl bei Verwendung von Klebe- und Heißsiegelverbindungen
  • Abgeschnittene Ecken und alphanumerisches Gitter
  • Im Reinraum hergestellt
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Naturfarben
Produkttyp PCR-Mikrotiterplatte
Ausführung des Rahmens Ohne Rahmen
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 340 μl
Anzahl Wells 96
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR
Eingefasst Ja