Learn More
Fisherbrand™ Spülflaschen, leicht zusammenzudrücken, 500 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11775233 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Entionisiertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Kochsalzlösung
Methanol
Natriumhypochlorit (Bleiche)
Seife
Universal
Verschiedene Lösemittel
Verschiedene Reinigungen
Wasser
Packungsgröße:
6 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Chemical Label unitSize
11775233 Blau Destilliertes Wasser 6 Stück
11755243 Divers Verschiedene Lösemittel 6 Stück
11765243 Divers Verschiedene Reinigungen 6 Stück
11765233 Blau Entionisiertes Wasser 6 Stück
11725243 Blau Seife 6 Stück
11745243 Blau Wasser 6 Stück
11705243 Grün Methanol 6 Stück
11715243 Naturfarben Kochsalzlösung 6 Stück
11735243 Naturfarben Universal 6 Stück
11755233 Naturfarben Natriumhypochlorit (Bleiche) 6 Stück
11785233 Naturfarben Ethanol 6 Stück
11745233 Rot Aceton 6 Stück
11795233 Gelb Isopropanol 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11775233
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Lieferung mit farbigen Verschlüssen aus Polypropylen mit PTFE-Membran (außer 02-897-2. Diese Ausführung wird mit HDPE-Verschluss geliefert).
Leicht zu befüllen und sofort einsatzbereit
Einfach zu füllen und gebrauchsfertig
  • Weithals
  • Durchscheinend und spritzfrei
  • Mit leicht ablesbaren farbkodierten Siebdruck-Etiketten
  • Spitze kann zur Durchflusserhöhung zugeschnitten werden
  • Nach Gebrauch gleichen die Flaschen den Druck aus, ohne dass sie tropfen
Die Etiketteninformationen umfassen:
  • Chemische Bezeichnung
  • Codes und Symbole der National Fire Protection Association (NFPA)
  • CAS-Nummer (Chemical Abstracts Service Nummer)
  • Gefahrencodes
  • Informationen zur Laborschutzausrüstung
  • Informationen zum Zielorgan
  • Empfohlener Füllstand
  • LDPE-Recyclingcode
  • Text Flaschenvolumen nur zur Dispensierung, nicht zur Lagerung empfohlen
Nicht empfohlen für die Verwendung über 60 °C (140 °F).
Bestellinformation
Lieferbar in Packungen zu jeweils sechs Stück mit derselben Beschriftung oder als Sortiment mit sechs verschiedenen Lösungsmitteln (jeweils eine mit der Beschriftung Aceton, deionisiertes Wasser, Ethanol, Isopropanol, Methanol und Universal) oder als Sortiment mit sechs verschiedenen Reinigungsmitteln (jeweils eine mit der Beschriftung Aceton, Bleichmittel, deionisiertes Wasser, Salzlösung, Seife und Universalflasche).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml, 17 oz.
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 17 oz.
Farbe Blau
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,99 in.
Enthält Farbcodierte Siebdruck-Etiketten, PTFE-Membran
Material LDPE
Verschlussfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität ISO 13485:2003
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Höhe (metrisch) 173 mm
Produkttyp Spülflasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,81 in.
Chemical Label Destilliertes Wasser
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Verschlusstyp Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar