Learn More
Fisherbrand™ 3-stufiger Scheibenaufbau, komplett
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Enthält:
12 Klemmen
24 Klemmen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Drehmischer-Scheibe mit 12 Klemmen für Röhrchen, nicht montiert
- Geeignet für End-zu-End-Mischröhrchen
- Clips für Röhrchen mit einem Durchmesser von 15 bis 17 mm, geeignet für 15 ml-Zentrifugenröhrchen
- Das Zubehörsortiment kann auch autoklaviert werden und ermöglicht ein einfaches Laden und Entfernen der Röhrchen.
- Das Zubehörteil lässt sich leicht auf die RM-1- oder RM-2-Befestigung montieren mit drei Bolzen und einem Daumenrad
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | 12 Klemmen |