Learn More
Fisherbrand™ 20 ml-Szintillationsröhrchen aus HDPE mit Verschlusskappe aus Urea
Fit all common counters
161.16 CHF - 209.10 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.1 in. |
---|---|
Farbe | White |
Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
Material | HDPE |
Volumen (metrisch) | 20 mL |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12321599
|
Fisherbrand™
|
Metal Foil/Cork | 20 mL | 61 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12365573
|
Fisherbrand™
|
Plastic | 20 mL | 61 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Fit all common counters
White urea caps; caps packaged separately.
- Provide low background counts and excellent light transmission
- Resist leaking and swelling caused by solvent degradation
- Caps fit GPI 22-400 thread, and are suitable for marking
Bestellinformation
O.D. x H (with cap): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61mm). Vials with caps attached are shrink-wrapped in five trays of 100 per case. When caps are separate, vials are shrink-wrapped in five trays of 100 per case, and caps are packed in five polybags of 100 each. Also available in bulk pack with vials and caps in polybags of 1000 each.
Spezifikation
1.1 in. | |
28 mm | |
20 mL | |
2.4 in. | |
0.67 oz. | |
Urea | |
61 mm | |
Scintillation Vial | |
Yes |
White | |
HDPE | |
Provide low background counts and excellent light transmission, fit all common counters | |
Bulk | |
20 mL | |
Screw Cap | |
100 Cases (Vial), 100 Pk. (Cap) | |
22-400 |