Learn More
Fisherbrand™ 200 Series Safety Glasses
Economical, lightweight protection
13.94 CHF
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ANSI Z87.1, ANSI Z80.3 |
|---|---|
| Linsenfärbung | Clear |
| Produkttyp | Schutzbrille |
| Art des Seitenschilds | Einstellbar; scharnierlos |
| Product Code | Brand | Rahmenfarbe | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Rahmenfarbe | Price | Quantity & Availability | |||||
|
15618825
|
Fisherbrand™
191302088 |
Schwarz |
79.10 CHF 13.94 CHF / 12 Stück Sparen 65.16 CHF 82% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
Description
Kostengünstiger, leichter Schutz
- One-piece lens provides a full and unobstructed field of vision
- Absorbs >99.9% of harmful UV light
- Molded-in sideshields and browguards
- Adjustable spatula temples
Certifications
CSA-geprüft.
Compliance
Meets ANSI* Z87.1 and Z80.3 standards.
Specifications
| ANSI Z87.1, ANSI Z80.3 | |
| Clear | |
| Schutzbrille | |
| Einstellbar; scharnierlos |