Learn More
Fisherbrand™ Farbiges Etikettenklebeband
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.53100kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824575
  • 115.00 CHF / 3 Stück
Auf Lager, versandfertig: 7
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
  • Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
  • Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
  • Für Temperaturen von -23 bis +121 °C (- 10 bis +250 °F)
  • Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
  • Haften an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
  • Sauber und einfach entfernbar
Hinweis: 14 Yard (13 m)-Rollen haben einen 1 Zoll-Kern; 60 Yard (55 m)-Rollen haben einen 3 Zoll-Kern.
Bänder werden ohne Spender geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Farbiges Etikettenklebeband
Wasserfest, öl- und säurebeständig
-10 bis 250 °F
Papier
60 yd. x 1 in.
60 yd. (2,01 m)
25 mm
Blau
55 m
-23 bis 121 °C
3/Packung
Klebeband
1 in.