Learn More
Fisherbrand™ 1536-Well Polystyrol-Platten
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Optimiert für automatisierte Systeme, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme
- Hochspezifiziertes Polystyrol
- Erhältlich in schwarz, weiß und transparent
- Niedrige Plattenhöhe für einfaches Stapeln
- Arbeitsvolumenbereich: 1–10 lμL/Well
- Unbehandelt
- Nicht steril
Bestellinformation
Deckel separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 32 x 48 |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Multiwell-Zellkulturplatten mit 1536 Wells |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 1536 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 1 bis 101 μl/Well |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Mehr anzeigen |