Learn More
Fisherbrand™ Farbiges Etikettenklebeband
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.12600kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15804545
  • 52.00 CHF / 3 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
  • Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
  • Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
  • Für Temperaturen von -23 bis +121 °C (- 10 bis +250 °F)
  • Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
  • Haften an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
  • Sauber und einfach entfernbar
Hinweis: 14 Yard (13 m)-Rollen haben einen 1 Zoll-Kern; 60 Yard (55 m)-Rollen haben einen 3 Zoll-Kern.
Bänder werden ohne Spender geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Papier
Wasserfest, öl- und säurebeständig
-10 bis 250 °F
14 yd. x 1 in.
13 m
25 mm
Klebeband
Farbiges Etikettenklebeband
3/Packung
-23 bis 121 °C
14 yd. (2,01 m)
1 in.
1 in. Beschriftung