Learn More
Fisherbrand™ 0.75in. Colored Label Tapes
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.13050kg
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
- Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
- Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
- Für Temperaturen von -23 bis +121 °C (- 10 bis +250 °F)
- Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
- Haftet an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
- Sauber und einfach entfernbar
Bänder werden ohne Spender geliefert.
Spezifikation
1 in. Kern | |
Klebeband | |
Farbiges Etikettenklebeband | |
4/Packung | |
-23 °C bis +121 °C | |
14 yd. (2,01 m) | |
0,75 in. |
Weiß | |
Papier | |
Wasserfest, öl- und säurebeständig | |
-10 bis 250 °F | |
60 yd. x 0,75 in. | |
13 m | |
19 mm |