Learn More
Fisherbrand™ 0.75in. Colored Label Tapes
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.60000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15844565
  • 164.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
  • Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
  • Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
  • Für Temperaturen von -23 bis +121 °C (- 10 bis +250 °F)
  • Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
  • Haftet an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
  • Sauber und einfach entfernbar
Bänder werden ohne Spender geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
3 in. Kern
Klebeband
Farbiges Etikettenklebeband
4/Packung
-23 °C bis +121 °C
60 yd. (2,01 m)
0,75 in.
Grau
Papier
Wasserfest, öl- und säurebeständig
-10 bis 250 °F
60 yd. x 0,75 in.
55 m
19 mm