Learn More
Fisherbrand™ Sequenzierungsgel-Gießvorrichtung
Artikelnummer. 11957515 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
Gelgröße: 20 bis 42 x 48 cm
Artikelnummer. 11957515
Marke: Fisherbrand™ SGC1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Verstellbare Gießplattform, Knöpfe zur Breitenverstellung und 12 Binderklammern
Blasenfreie Sequenziergele in weniger als drei Minuten
  • Einfache, innovative und schnelle Methode für das Gießen
  • Es ist kein Klebeband oder eine spezielle Montage erforderlich
  • Das System ist verstellbar — es nimmt Glasplatten mit einer Breite von 20 bis 42 cm und einer Länge von 48 cm auf
  • Horizontales Verschieben der Platten, Kapillarwirkungs-Zeichengel zwischen Platten und Oberflächenspannung verhindern das Auslaufen des Gels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Höhe (metrisch) 12,2 cm
Länge (angloamerikanisch) Gel 7.8 bis 16.5 Zoll
Länge (metrisch) 71 cm
Länge (metrisch) Gel 20 bis 42 cm
Produkttyp Sequenzierungsgel-Gießvorrichtung
Breite (angloamerikanisch) Gel 25.7 Zoll
Breite (metrisch) 21 cm