Learn More
Fisherbrand™ Präparativer/Marker-Kamm für Owl™ P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Artikelnummer. 11933065
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11933065
Marke: Fisherbrand™ P2PREP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präparativer/Marker-Kamm für Owl™ P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
  • Zur Verwendung mit Owl P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Typ Präparativer/Marker-Kamm
Gelabmessungen 10 x 20 cm
Anzahl Zähne 2
Dicke (metrisch) Zähne 0.15 cm
Volumen (metrisch) Well 448/155μ l
Länge (angloamerikanisch) Gel 7.8 Zoll
Länge (metrisch) Gel 20 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 7.8 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Zähne 5.8/0.18 Zoll
Breite (metrisch) Gel 20 cm
Breite (metrisch) Zähne 14.81/0.47 cm