Learn More
Fisherbrand™ Gekerbte Glasplatte für das Owl™ P10DS Dual Gel System
Gekerbte Glasplatte für das Owl™ P10DS Dual Gel System
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11721586
  • 44.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit dem Owl P10DS-Dual-Gel-System
Spezifikation
Spezifikation
Owl™ P10DS Doppelgelsystem
Glas
20 cm
20 cm
0.12 Zoll
Glasplatte mit Einbuchtungen
7.6 Zoll
7.8 Zoll
20 cm
0.32 cm