Learn More
Fisherbrand™ Hybridisierungsröhrchen
Artikelnummer. 11704919 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
3,93 in.
5.90 in.
11,81 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1,37 in.
2,75 in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11704919
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Passend für FisherBiotech™ Hybridisierungs-Inkubatorrotisserien und die meisten Rotisserien, die serienmäßige 35 oder 70 mm-Röhrchen aufnehmen.
  • Thick-walled borosilicate glass
  • Includes polypropylene cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Polypropylen
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1,37 in.
Innendurchmesser (metrisch) 35 mm
Außendurchmesser (metrisch) 35 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) FisherBiotech Hybridisierungsinkubator Rotisserie
Länge (angloamerikanisch) 5.90 in.
Verschlusstyp mit Kappe
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp Hybridisierungsröhrchen