Learn More
Fisherbrand™ Glasplatten für FB-VE16-1 Vertikales Elektrophoresesystem
Verschiedene Arten von Glasplatten zur Auswahl.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster | |
Glass | |
0.3 cm | |
14 cm | |
0.32 cm |
Offset Glass Plate | |
0.12 in. | |
16 cm | |
0.12 in. |