Learn More
Fisherbrand™ Gelguss-Beutel für FB-GC16-1 Vertikale Gelguss-Behälter
Click to view available options
Menge:
100/Pckg.
25/Pckg.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gelguss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FB-GC16–1 Vertikale Gelgießrollen |
| Typ | Gelgussbeutel |
| Gelabmessungen | 16 x 14 cm |
| Menge | 25/Pckg. |
| Abmessungen (L x B) | 16 x 14 cm (6.3 x 5.5 in) |
| Länge (metrisch) | 16 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
| Breite (metrisch) | 14 cm |