Learn More
Fisherbrand™ Gelguss-Beutel für FB-GC16-1 Vertikale Gelguss-Behälter
Artikelnummer. 12404647
Click to view available options
Menge:
100/Pckg.
25/Pckg.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 12404647
Marke: Fisherbrand™ GP225
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bewahren Sie die Qualität Ihres aktuellen Gelgießsystems mit Fisherbrand™ Owl™ JGC-2-Ersatzteilen für das Gelgießsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gelguss
Zur Verwendung mit (Geräte) FB-GC16–1 Vertikale Gelgießrollen
Typ Gelgussbeutel
Gelabmessungen 16 x 14 cm
Menge 25/Pckg.
Abmessungen (L x B) 16 x 14 cm (6.3 x 5.5 in)
Länge (metrisch) 16 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,5 in.
Breite (metrisch) 14 cm