Learn More
Fisherbrand™ Gelguss-Beutel für FB-GC16-1 Vertikale Gelguss-Behälter
Artikelnummer. 11962975
Click to view available options
Menge:
100/Pckg.
25/Pckg.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 11962975
Marke: Fisherbrand™ GP2100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bewahren Sie die Qualität Ihres aktuellen Gelgießsystems mit Fisherbrand™ Owl™ JGC-2-Ersatzteilen für das Gelgießsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gelguss
Zur Verwendung mit (Geräte) FB-GC16–1 Vertikale Gelgießrollen
Typ Gelgussbeutel
Gelabmessungen 16 x 14 cm
Menge 100/Pckg.
Abmessungen (L x B) 16 x 14 cm (6.3 x 5.5 in)
Länge (metrisch) 16 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,5 in.
Breite (metrisch) 14 cm