Learn More
Fisherbrand™ Dichtungen für Owl™ P10DS Doppelgelsystem
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Owl P10DS Doppelgelsystem
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit dem Owl P10DS-Dual-Gel-System
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orange |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl P10DS Doppelgelsystem |
| Typ | Dichtung/ Dichtring |
| Gelabmessungen | 20 x 20 cm |
| Länge (angloamerikanisch) Gel | 7.87 Zoll |
| Länge (metrisch) | 20 cm |
| Länge (metrisch) Gel | 20 cm |
| Breite (angloamerikanisch) Gel | 7.8 Zoll |
| Breite (metrisch) | 20 cm |
| Breite (metrisch) Gel | 20 cm |