Learn More
Fisherbrand™ 20-Zahn-Kämme für Owl™ P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Artikelnummer. 11973055 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch) Well:
97 μ l
182 μ l
Dicke (metrisch) Zähne:
0.08 cm
0.15 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11973055
Marke: Fisherbrand™ P220C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
20-Zahn-Kämme für Owl™ P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
  • Zur Verwendung mit Owl P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Typ Kamm
Gelabmessungen 20 x 20 cm
Anzahl Zähne 20
Dicke (metrisch) Zähne 0.08 cm
Volumen (metrisch) Well 97 μ l
Länge (angloamerikanisch) Stellfläche 9.84 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Gel 7.8 Zoll
Länge (metrisch) Stellfläche 25 cm
Länge (metrisch) Gel 20 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 7.8 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Zähne 0.21 Zoll
Breite (metrisch) Stellfläche 13 cm
Breite (metrisch) Gel 20 cm
Breite (metrisch) Zähne 0.55 cm
Höhe (angloamerikanisch) Stellfläche 9.05 Zoll
Höhe (metrisch) Stellfläche 23 cm