Learn More
Fisherbrand™ 15-Zahn-Kämme für Owl™ P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch) Well:
144 μ l
271 μ l
Dicke (metrisch) Zähne:
0.08 cm
0.15 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Owl P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele |
| Typ | Kamm |
| Gelabmessungen | 20 x 20 cm |
| Anzahl Zähne | 15 |
| Dicke (metrisch) Zähne | 0.08 cm |
| Volumen (metrisch) Well | 144 μ l |
| Länge (angloamerikanisch) Stellfläche | 9.84 Zoll |
| Länge (angloamerikanisch) Gel | 7.8 Zoll |
| Länge (metrisch) Stellfläche | 25 cm |
| Länge (metrisch) Gel | 20 cm |
| Mehr anzeigen |