Learn More
Fisherbrand™ 10-Zahn-Kämme für Owl™ P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Artikelnummer. p-4888824 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Dicke (angloamerikanisch):
0,8mm
1,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11933055
Marke: Fisherbrand™ P210D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
10-Zahn-Kämme für Owl™ P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
  • Zur Verwendung mit Owl P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Typ Kamm
Gelabmessungen 20 x 13 cm
Anzahl Zähne 10
Dicke (angloamerikanisch) 1,5 mm
Dicke (metrisch) Zähne 0.15 cm
Volumen (metrisch) Well 449 μ l
Länge (angloamerikanisch) Stellfläche 5.11 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Gel 7.8 Zoll
Länge (metrisch) Stellfläche 13 cm
Länge (metrisch) Gel 20 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 7.8 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Zähne 0.53 Zoll
Breite (metrisch) Stellfläche 25 cm
Breite (metrisch) Gel 20 cm
Breite (metrisch) Zähne 1.36 cm
Höhe (angloamerikanisch) Stellfläche 9.05 Zoll
Höhe (metrisch) Stellfläche 23 cm