Learn More
Fisherbrand™ 10-Zahn-Kämme für Owl™ P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Dicke (angloamerikanisch):
0,8mm
1,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Owl P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele |
| Typ | Kamm |
| Gelabmessungen | 20 x 20 cm |
| Anzahl Zähne | 10 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,8mm |
| Dicke (metrisch) Zähne | 0.08 cm |
| Volumen (metrisch) Well | 239 μ l |
| Länge (angloamerikanisch) Stellfläche | 9.84 Zoll |
| Länge (angloamerikanisch) Gel | 7.8 Zoll |
| Länge (metrisch) Stellfläche | 25 cm |
| Mehr anzeigen |